Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human L-lactate dehydrogenase C chain Protein
Artikelnummer. 16002230
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
20 μg
50 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
20 Mikrogramm
50 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16002230 20 μg 20 Mikrogramm
16012230 50 μg 50 Mikrogramm
16092220 100 μg 100 Mikrogramm
3 options
Artikelnummer. 16002230
Marke: enQuireBio™ QP6291ba20ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) L-lactate dehydrogenase C chain, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_002292.1
Gen-ID (Entrez) 3948
Name L-lactate dehydrogenase C chain Protein
Menge 20 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol LDHC
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies Baculovirus
Proteinmarkierung His
Sequenz STVKEQLIEK LIEDDENSQC KITIVGTGAV GMACAISILL KDLADELALV DVALDKLKGE MMDLQHGSLF FSTSKITSGK DYSVSANSRI VIVTAGARQQ EGETRLALVQ RNVAIMKSII PAIVHYSPDC KILVVSNPVD ILTYIVWKIS GLPVTRVIGS GCNLDSARFR YLIGEKLGVH PTSCHGWIIG EHGDSSVPLW SGVNVAGVAL KTLDPKLGTD SDKEHWKNIH KQVIQSAYEI IKLKGYTSWA IGLSVMDLVG SILKNLRRVH PVSTMVKGLY GIKEELFLSI PCVLGRNGVS DVVKINLNSE EEALFKKSAE TLWNIQKDLI F
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.