Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human L-lactate dehydrogenase C chain Protein
Click to view available options
Menge:
100 μg
20 μg
50 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
20 Mikrogramm
50 Mikrogramm
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | NP_002292.1 |
| Gen-ID (Entrez) | 3948 |
| Name | L-lactate dehydrogenase C chain Protein |
| Menge | 100 μg |
| Kennzeichnung | Research Use Only |
| Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
| Gensymbol | LDHC |
| Proteinlänge | Full Length |
| Produkttyp | Recombinant Protein |
| Kreuzreaktivität | Human |
| Mehr anzeigen |