missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human La-related protein 1B Protein

Artikelnummer. 16090441
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16090441 1 mg 1 Milligramm
16080441 10 μg 10 Mikrogramm
16020451 50 μg 50 Mikrogramm
16070441 100 μg 100 Mikrogramm
16000451 200 μg 200 Mikrogramm
16010451 500 μg 500 Mikrogramm
6 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16090441

Marke: enQuireBio™ QP7726ec1mg

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) La-related protein 1B, was expressed in the hosts and tags indicated.

Spezifikation

Zugriffsnummer NP_001265533.1
Gen-ID (Entrez) 55132
Name La-related protein 1B Protein
Menge 1 mg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol LARP1B
Proteinlänge Full Length of Isoform 7
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung His-SUMO
Sequenz MDSRDRGPGT SSVSTSNASP SEGAPLAGSY GCTPHSFPKF QHPSHELLKE NGFTQQVYHK YRRRCLSERK RLGIGQSQEM NTLFRFWSFF LRDHFNKKMY EEFRQLAWED AKENYRYGLE CLFRFYSYGL EKKFRREIFQ DFQEETKKDY ESGQLYGLEK FWAYLKYSQS KTQSIDPKLQ EYLCSFKRLE DFRVDEADPI E
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.