missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ Recombinant Human Lactate Dehydrogenase B/LDHB Protein

Artikelnummer. 18717286
Change view
Click to view available options
Menge:
50 μg
Packungsgröße:
50 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
18717286 50 μg 50 Mikrogramm
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18717286

Marke: R&D Systems™ 9205HB050

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility.

Measured by its ability to reduce pyruvate to lactate. The specific activity is >60,000 pmol/min/μg, as measured under the described conditions.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zugriffsnummer P07195
Zur Verwendung mit (Anwendung) Enzyme Activity
Zusammensetzung Supplied as a 0.2 μm filtered solution in Tris, NaCl, TCEP and Glycerol.
Gen-ID (Entrez) 3945
Molekulargewicht M.W. (Observed): 36 kDa, reducing conditions; M.W. (theoretical): 37 kDa
Menge 50 μg
Quelle E. coli-derived human Lactate Dehydrogenase B/LDHB protein Ala2-Leu334, with N-terminal Met and 6-His tag
Lagerungsbedingungen Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 6 months from date of receipt, -20°C to -70°C as supplied. 3 months, -20°C to -70°C under sterile conditions after opening.
Endotoxin-Konzentration <1.0 EU / 1 μg of the protein by the LAL method.
Gen-Alias EC 1.1.1, EC 1.1.1.27, Epididymis Secretory Protein Li 281, HEL-S-281, lactate dehydrogenase B, LDH heart subunit, LDHB, LDH-B, LDHBD, LDH-H, L-lactate dehydrogenase B chain, Renal Carcinoma Antigen NY-REN-46, TRG-5
Gebräuchliche Bezeichnung Lactate Dehydrogenase B
Biologische Aktivität Measured by its ability to reduce pyruvate to lactate. The specific activity is >60,000 pmol/min/μg, as measured under the described conditions. See Activity Assay Protocol on RnDSystems.com.
Konjugat Unconjugated
Spezies Human
Rekombinant Recombinant
Expressionssystem E. coli-derived Ala2-Leu334, with N-terminal Met and 6-His tag
Reinheits- oder Qualitätsgrad >95%, by SDS-PAGE visualized with Silver Staining and quantitative densitometry by Coomassie™ Blue Staining.
Protein Lactate Dehydrogenase B
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.