Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human LAP (TGF-beta 1) Protein
Artikelnummer. 18769786
Ansicht ändern
Click to view available options
Zusammensetzung:
Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in PBS mit BSA als Trägerprotein
Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in PBS.
Packungsgröße:
25 Mikrogramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zusammensetzung Packungsgröße
18769786 Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in PBS mit BSA als Trägerprotein 25 Mikrogramm
18314777 Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in PBS. 25 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18769786 Lieferant R&D Systems™ Lieferanten-Nr. 246LP025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    650.51 €
    582.75 € / 25 Mikrogramm
    Sparen 67.76 €
    10% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility. Applications: Bioactivity
The Recombinant Human LAP (TGF-beta 1) Protein is derived from Sf 21 (baculovirus). The Recombinant Human LAP (TGF-beta 1) Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zusammensetzung Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in PBS mit BSA als Trägerprotein
Gen-ID (Entrez) 7040
Molekulargewicht 27 kDa (monomer)
Name LAP (TGF-β 1)
Menge 25 μg
Quelle Spodoptera frugiperda,Sf 21 (baculovirus)-derived human LAP (TGF-beta 1) protein Leu30-Arg278 (Cys33Ser)
Lagerungsbedingungen Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution.
Strukturform Disulfide-linked homodimer
Konjugat Unconjugated
Rekombinant Recombinant
Produktlinie R&D Systems
Reinheits- oder Qualitätsgrad 97%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by silver stain.