Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human Latent TGF-beta 1 Protein
Artikelnummer. 18127290
Change view
Click to view available options
Menge:
25 μg
5 μg
Zusammensetzung:
Geliefert als 0,2 μm gefilterte Lösung in PBS und Glycerol mit BSA als Trägerprotein
Geliefert als 0,2 μm gefilterte Lösung in PBS und Glycerol.
Packungsgröße:
25 Mikrogramm
5 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge Zusammensetzung unitSize
18127290 5 μg Geliefert als 0,2 μm gefilterte Lösung in PBS und Glycerol mit BSA als Trägerprotein 5 Mikrogramm
18338947 25 μg Geliefert als 0,2 μm gefilterte Lösung in PBS und Glycerol. 25 Mikrogramm
18126910 5 μg Geliefert als 0,2 μm gefilterte Lösung in PBS und Glycerol. 5 Mikrogramm
18117560 25 μg Geliefert als 0,2 μm gefilterte Lösung in PBS und Glycerol mit BSA als Trägerprotein 25 Mikrogramm
4 options
Artikelnummer. 18127290
Marke: R&D Systems™ 299LT005
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility. Applications: Bioactivity
The Recombinant Human Latent TGF-beta 1 Protein is derived from CHO. The Recombinant Human Latent TGF-beta 1 Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zusammensetzung Geliefert als 0,2 μm gefilterte Lösung in PBS und Glycerol mit BSA als Trägerprotein
Gen-ID (Entrez) 7040
Molekulargewicht Observed Molecular Wt: 40-43kDa & 12kDa, reducing conditions 80-90kDa, non-reducing conditions, Predicted Molecular Wt.: 41.3kDa (monomer)
Name Latent TGF-beta 1
Menge 5 μg
Quelle Chinese Hamster Ovary cell line,CHO-derived human TGF-beta 1 protein Leu30-Ser390
Lagerungsbedingungen Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after opening. 3 months, ≤ -20° C under sterile conditions after opening.
Kündigung Leu30 & Ala279
Endotoxin-Konzentration <1.0 EU per 1μg of the protein by the LAL method.
Gen-Alias CEDLAP, DPD1, latency-associated peptide, TGF beta1, TGFB, TGFB1, TGFbeta, TGFbeta 1, TGF-beta 1 protein, TGF-beta-1, transforming growth factor beta-1, transforming growth factor, beta 1
Konjugat Unconjugated
Rekombinant Recombinant
Reinheits- oder Qualitätsgrad 97%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by silver stain.