Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Lck Kinase Protein
Artikelnummer. 16052200
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16052200 100 μg 100 Mikrogramm
16062200 10 μg 10 Mikrogramm
16002210 50 μg 50 Mikrogramm
16082200 200 μg 200 Mikrogramm
16092200 500 μg 500 Mikrogramm
16072200 1 mg 1 Milligramm
6 options
Artikelnummer. 16052200
Marke: enQuireBio™ QP6288ec100ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Lck Kinase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_001036236.1
Gen-ID (Entrez) 3932
Name Lck Kinase Protein
Menge 100 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol LCK
Proteinlänge Full Length of Isoform 3
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung His
Sequenz MGCGCSSHPE DDWMENIDVC ENCHYPIVPL DGKGTLLIRN GSEVRDPLVT YEGSNPPASP LQDNLVIALH SYEPSHDGDL GFEKGEQLRI LEQSGEWWKA QSLTTGQEGF IPFNFVAKAN SLEPEPWFFK NLSRKDAERQ LLAPGNTHGS FLIRESESTA GSFSLSVRDF DQNQGEVVKH YKIRNLDNGG FYISPRITFP GLHELVRHYT NASDGLCTRL SRPCQTQKPQ KPWWEDEWEV PRETLKLVER LGAGQFGEVW MGYYNGHTKV AVKSLKQGSM SPDAFLAEAN LMKQLQHQRL VRLYAVVTQE PIYIITEYME NDTLLDSQLE EKGLGASPWG NLGQQLLLLP TGSLVDFLKT PSGIKLTINK LLDMAAQIAE GMAFIEERNY IHRDLRAANI LVSDTLSCKI ADFGLARLIE DNEYTAREGA KFPIKWTAPE AINYGTFTIK SDVWSFGILL TEIVTHGRIP YPGMTNPEVI QNLERGYRMV RPDNCPEELY QLMRLCWKER PEDRPTFDYL RSVLEDFFTA TEGQYQPQP
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.