Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Legumain / LGMN Protein
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | NP_001008530.1 |
| Gen-ID (Entrez) | 5641 |
| Name | Legumain / LGMN Protein |
| Menge | 10 μg |
| Kennzeichnung | Research Use Only |
| Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
| Gensymbol | Lgmn |
| Proteinlänge | Full Length of Mature Protein |
| Produkttyp | Recombinant Protein |
| Kreuzreaktivität | Human |
| Mehr anzeigen |