missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human Leptin Protein

Artikelnummer. 16055281
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16055281 100 μg 100 Mikrogramm
16065281 10 μg 10 Mikrogramm
16005291 50 μg 50 Mikrogramm
16085281 200 μg 200 Mikrogramm
16095281 500 μg 500 Mikrogramm
16075281 1 mg 1 Milligramm
6 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16055281

Marke: enQuireBio™ QP8559ec100ug

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Leptin Protein, was expressed in the hosts and tags indicated.

Specifications

Zugriffsnummer NP_000221.1
Gen-ID (Entrez) 3952
Name Leptin Protein
Menge 100 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol LEP
Proteinlänge Partial (see sequence information for more details).
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung His
Sequenz DDTKTLIKTI VTRINDISHT QSVSSKQKVT GLDFIPGLHP ILTLSKMDQT LAVYQQILTS MPSRNVIQIS NDLENLRDLL HVLAFSKSCH LPWASGLETL DSLGGVLEAS GYSTEVVALS RLQGSLQDML WQLDLS
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Show More Show Less
Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.