Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human LGR5 Protein
Artikelnummer. p-7155659
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. 16057911
Marke: enQuireBio™ QP9247ye10ug
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) LGR5, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_001264155.1
Gen-ID (Entrez) 8549
Name LGR5 Protein
Menge 10 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol LGR5
Proteinlänge Partial (see sequence information for more details).
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies Yeast
Proteinmarkierung His
Sequenz GSSPRSGVLL RGCPTHCHCE PDGRMLLRVD CSDLGLSELP SNLSVFTSYL DLSMNNISQL LPNPLPSLRF LEELRLAGNA LTYIPKGAFT GLYSLKVLML QNNQLRHVPT EALQNLRSLQ SLRLDANHIS YVPPSCFSGL HSLRHLWLDD NALTEIPVQA FRSLSALQAM TLALNKIHHI PDYAFGNLSS LVVLHLHNNR IHSLGKKCFD GLHSLETLDL NYNNLDEFPT AIRTLSNLKE LGFHSNNIRS IPEKAFVGNP SLITIHFYDN PIQFVGRSAF QHLPELRTLT LNGASQITEF PDLTGTANLE SLTLTGAQIS SLPQTVCNQL PNLQVLDLSY NLLEDLPSFS VCQKLQKIDL RHNEIYEIKV DTFQQLLSLR SLNLAWNKIA IIHPNAFSTL PSLIKLDLSS NLLSSFPITG LHGLTHLKLT GNHALQSLIS SENFPELKVI EMPYAYQCCA FGVCENAYKI SNQWNKGDNS SMDDLHKKDA GMFQAQDERD LEDFLLDFEE DLKALHSVQC SPSPGPFKPC EHLLDGWLIR
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.