Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human LRBA Protein
Artikelnummer. 16052440
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. 16052440
Marke: enQuireBio™ QP6318ec100ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) LRBA, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_001186211.2
Gen-ID (Entrez) 987
Name LRBA Protein
Menge 100 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol LRBA
Proteinlänge Partial (see sequence information for more details).
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung His
Sequenz PQPHRHVLEI SRQHEQPGQG IAPDAVNGQR RDSRSTVFRI PEFNWSQMHQ RLLTDLLFSI ETDIQMWRSH STKTVMDFVN SSDNVIFVHN TIHLISQVMD NMVMACGGIL PLLSAATSAT HELENIEPTQ GLSIEASVTF LQRLISLVDV LIFASSLGFT EIEAEKSMSS GGILRQCLRL VCAVAVRNCL ECQQHSQLKT RGDKALKPMH SLIPLGKSAA KSPVDIVTGG ISPV
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.