missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human LRBA Protein

Artikelnummer. 16072440
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16072440 1 mg 1 Milligramm
16062440 10 μg 10 Mikrogramm
16002450 50 μg 50 Mikrogramm
16052440 100 μg 100 Mikrogramm
16082440 200 μg 200 Mikrogramm
16092440 500 μg 500 Mikrogramm
6 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16072440

Marke: enQuireBio™ QP6318ec1mg

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) LRBA, was expressed in the hosts and tags indicated.

Spezifikation

Zugriffsnummer NP_001186211.2
Gen-ID (Entrez) 987
Name LRBA Protein
Menge 1 mg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol LRBA
Proteinlänge Partial (see sequence information for more details).
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung His
Sequenz PQPHRHVLEI SRQHEQPGQG IAPDAVNGQR RDSRSTVFRI PEFNWSQMHQ RLLTDLLFSI ETDIQMWRSH STKTVMDFVN SSDNVIFVHN TIHLISQVMD NMVMACGGIL PLLSAATSAT HELENIEPTQ GLSIEASVTF LQRLISLVDV LIFASSLGFT EIEAEKSMSS GGILRQCLRL VCAVAVRNCL ECQQHSQLKT RGDKALKPMH SLIPLGKSAA KSPVDIVTGG ISPV
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.