Learn More
Novus Biologicals™ Recombinant Human LSM6 GST (N-Term) Protein
Artikelnummer. 18687620 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
10 μg
25 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
18687620 25 μg 25 Mikrogramm
18664920 10 μg 10 Mikrogramm
2 options
Artikelnummer. 18687620
Marke: Novus Biologicals™ H00011157P0125ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Recombinant Protein
This protein was produced in an in vitro wheat germ expression system that should preserve correct conformational folding that is necessary for biological function. While it is possible that this protein could display some level of activity, the functionality of this protein has not been explicitly measured or validated.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Western Blot, ELISA, SDS-PAGE, Protein Array, Immunoaffinity Purification
Zusammensetzung 50 mM Tris-HCl, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 11157
Molekulargewicht MolecularWeight-theroretical: 34.54 kDa
Menge 25 μg
Lagerungsbedingungen Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Gen-Alias LSM6 homolog, U6 small nuclear RNA associated (S. cerevisiae), Sm protein F, U6 snRNA-associated Sm-like protein LSm6, YDR378C
Gensymbol LSM6
Reinheits- oder Qualitätsgrad >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Protein LSM6