Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human LY-96 / ESOP-1 Protein
Artikelnummer. 16082490
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. 16082490
Marke: enQuireBio™ QP6326ec1mg
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) LY-96 / ESOP-1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_001182726.1
Gen-ID (Entrez) 23643
Name LY-96 / ESOP-1 Protein
Menge 1 mg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol LY96
Proteinlänge Partial (see sequence information for more details).
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung His-GST
Sequenz EAQKQYWVCN SSDASISYTY CDKMQYPISI NVNPCIELKR SKGLLHIFYI PRRDLKQLYF NLYITVNTMN LPKRKEVICR GSDDDYSFCR ALKGETVNTT ISFSFKGIKF SKGKYKCVVE AISGSPEEML FCLEFVILHQ PNSN
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.