Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human LY-96 / ESOP-1 Protein
Artikelnummer. p-7153063
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16072490 10 μg 10 Mikrogramm
16012500 50 μg 50 Mikrogramm
16062490 100 μg 100 Mikrogramm
16092490 200 μg 200 Mikrogramm
16002500 500 μg 500 Mikrogramm
16082490 1 mg 1 Milligramm
6 options
Artikelnummer. 16072490
Marke: enQuireBio™ QP6326ec10ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) LY-96 / ESOP-1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_001182726.1
Gen-ID (Entrez) 23643
Name LY-96 / ESOP-1 Protein
Menge 10 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol LY96
Proteinlänge Partial (see sequence information for more details).
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung His-GST
Sequenz EAQKQYWVCN SSDASISYTY CDKMQYPISI NVNPCIELKR SKGLLHIFYI PRRDLKQLYF NLYITVNTMN LPKRKEVICR GSDDDYSFCR ALKGETVNTT ISFSFKGIKF SKGKYKCVVE AISGSPEEML FCLEFVILHQ PNSN
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.