Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Lymphocyte antigen 6H Protein
Artikelnummer. p-7155663
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. 16097931
Marke: enQuireBio™ QP9259ye10ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Lymphocyte antigen 6H, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_001123950.1
Gen-ID (Entrez) 4062
Name Lymphocyte antigen 6H Protein
Menge 10 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol LY6H
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies Yeast
Proteinmarkierung His
Sequenz LWCQDCTLTT NSSHCTPKQC QPSDTVCASV RITDPSSSRK DHSVNKMCAS SCDFVKRHFF SDYLMGFINS GILKVDVDCC EKDLCNGAAG
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.