Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Lymphocyte antigen 6H Protein
Artikelnummer. 16087931
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16087931 100 μg 100 Mikrogramm
16097931 10 μg 10 Mikrogramm
16037941 50 μg 50 Mikrogramm
16017941 200 μg 200 Mikrogramm
16027941 500 μg 500 Mikrogramm
16007941 1 mg 1 Milligramm
6 options
Artikelnummer. 16087931
Marke: enQuireBio™ QP9259ye100ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Lymphocyte antigen 6H, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_001123950.1
Gen-ID (Entrez) 4062
Name Lymphocyte antigen 6H Protein
Menge 100 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol LY6H
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies Yeast
Proteinmarkierung His
Sequenz LWCQDCTLTT NSSHCTPKQC QPSDTVCASV RITDPSSSRK DHSVNKMCAS SCDFVKRHFF SDYLMGFINS GILKVDVDCC EKDLCNGAAG
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.