Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Lysine-specific demethylase 5A Protein
Artikelnummer. p-7152975
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. 16081970
Marke: enQuireBio™ QP6257ec10ug
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Lysine-specific demethylase 5A, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_001036068.1
Gen-ID (Entrez) 5927
Name Lysine-specific demethylase 5A Protein
Menge 10 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol KDM5A
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung His-SUMO
Sequenz EYALSGWNLN NMPVLEQSVL AHINVDISGM KVPWLYVGMC FSSFCWHIED HWSYSINYLH WGEPKTWYGV PSHAAEQLEE VMRELAPELF ESQPDLLHQL VTIMNPNVLM EHGVPVYRTN QCAGEFVVTF PRAYHSGFNQ GYNFAEAVNF CTADWLPIGR QCVNHYR
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.