Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Lysine-specific demethylase 5A Protein
Artikelnummer. 16071970
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16071970 100 μg 100 Mikrogramm
16081970 10 μg 10 Mikrogramm
16021980 50 μg 50 Mikrogramm
16001980 200 μg 200 Mikrogramm
16011980 500 μg 500 Mikrogramm
16091970 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 16071970 Lieferant enQuireBio™ Lieferanten-Nr. QP6257ec100ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Lysine-specific demethylase 5A, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_001036068.1
Gen-ID (Entrez) 5927
Name Lysine-specific demethylase 5A Protein
Menge 100 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol KDM5A
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung His-SUMO
Sequenz EYALSGWNLN NMPVLEQSVL AHINVDISGM KVPWLYVGMC FSSFCWHIED HWSYSINYLH WGEPKTWYGV PSHAAEQLEE VMRELAPELF ESQPDLLHQL VTIMNPNVLM EHGVPVYRTN QCAGEFVVTF PRAYHSGFNQ GYNFAEAVNF CTADWLPIGR QCVNHYR
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.