Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Lysozyme C Protein
Artikelnummer. 16072510
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16072510 100 μg 100 Mikrogramm
16022520 50 μg 50 Mikrogramm
16002520 200 μg 200 Mikrogramm
16012520 500 μg 500 Mikrogramm
16092510 1 mg 1 Milligramm
5 options
Artikelnummer. 16072510
Marke: enQuireBio™ QP6329ec100ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Lysozyme C, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_000230.1
Gen-ID (Entrez) 4069
Name Lysozyme C Protein
Menge 100 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol LYZ
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung His-SUMO
Sequenz KVFERCELAR TLKRLGMDGY RGISLANWMC LAKWESGYNT RATNYNAGDR STDYGIFQIN SRYWCNDGKT PGAVNACHLS CSALLQDNIA DAVACAKRVV RDPQGIRAWV AWRNRCQNRD VRQYVQGCGV
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.