Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human M-CSF Protein
Artikelnummer. 18137710
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
25 μg
5 μg
500 μg
Zusammensetzung:
Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in PBS mit BSA als Trägerprotein
Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in PBS.
Packungsgröße:
1 Milligramm
25 Mikrogramm
5 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge Zusammensetzung unitSize
18137710 5 μg Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in PBS mit BSA als Trägerprotein 5 Mikrogramm
18158190 5 μg Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in PBS. 5 Mikrogramm
18146970 25 μg Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in PBS mit BSA als Trägerprotein 25 Mikrogramm
18340318 25 μg Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in PBS. 25 Mikrogramm
18634759 500 μg Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in PBS mit BSA als Trägerprotein 500 Mikrogramm
18767448 1 mg Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in PBS mit BSA als Trägerprotein 1 Milligramm
6 options
Artikelnummer. 18137710
Marke: R&D Systems™ 216MC005
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility. Applications: Bioactivity
Measured in a cell proliferation assay using M-NFS-60 mouse myelogenous leukemia lymphoblast cells. Nakoinz, I. et al. (1990) J. Immunol. 145:860. The ED50 for this effect is 0.5-1.5 ng/mL.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zusammensetzung Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in PBS mit BSA als Trägerprotein
Gen-ID (Entrez) 1435
Molekulargewicht 18.5 kDa (monomer)
Name M-CSF
Menge 5 μg
Quelle E. coli-derived human M-CSF protein Glu33-Ser190,with an N-terminal Met
Lagerungsbedingungen Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution.
Strukturform Disulfide-linked homodimer
Konjugat Unconjugated
Rekombinant Recombinant
Rekonstitution Reconstitute at 50-500μg/mL in sterile PBS containing at least 0.1% human or bovine serum albumin.
Reinheits- oder Qualitätsgrad 97%, by SDS-PAGE with silver staining.