Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human m7GpppN-mRNA hydrolase Protein
Artikelnummer. 16090931
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. 16090931
Marke: enQuireBio™ QP7809ye500ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) m7GpppN-mRNA hydrolase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_001229306.1
Gen-ID (Entrez) 167227
Name m7GpppN-mRNA hydrolase Protein
Menge 500 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol DCP2
Proteinlänge Full Length of Isoform 2
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies Yeast
Proteinmarkierung His
Sequenz METKRVEIPG SVLDDFCSRF ILHIPSEERD NAIRVCFQIE LAHWFYLDFY MQNTPGLPQC GIRDFAKAVF SHCPFLLPQG EDVEKVLDEW KEYKMGVPTY GAIILDETLE NVLLVQGYLA KSGWGFPKGK VNKEEAPHDC AAREVFEETG FDIKDYICKD DYIELRINDQ LARLYIIPGI PKDTKFNPKT RREIRNIEWF SIEKLPCHRN DMTPKSKLGL APNKFFMAIP FIRPLRDWLS RRFGDSSDSD NGFSSTGSTP AKPTVEKLSR TKFRHSQQLF PDGSPGDQWV KHRQPLQQKP YNNHSEMSDL LKGKKCEKKL HPRKLQDNFE TDAVYDLPSS SEDQLLEHAE GQPVACNGHC KFPFSSRAFL SFKFDHNAIM KILDL
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.