Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MAGE-1 Protein
Artikelnummer. 16077941
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16077941 100 μg 100 Mikrogramm
16087941 10 μg 10 Mikrogramm
16027951 50 μg 50 Mikrogramm
16007951 200 μg 200 Mikrogramm
16017951 500 μg 500 Mikrogramm
16097941 1 mg 1 Milligramm
6 options
Artikelnummer. 16077941
Marke: enQuireBio™ QP9261ye100ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) MAGE-1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_004979.3
Gen-ID (Entrez) 4100
Name MAGE-1 Protein
Menge 100 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol MAGEA1
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies Yeast
Proteinmarkierung His
Sequenz MSLEQRSLHC KPEEALEAQQ EALGLVCVQA ATSSSSPLVL GTLEEVPTAG STDPPQSPQG ASAFPTTINF TRQRQPSEGS SSREEEGPST SCILESLFRA VITKKVADLV GFLLLKYRAR EPVTKAEMLE SVIKNYKHCF PEIFGKASES LQLVFGIDVK EADPTGHSYV LVTCLGLSYD GLLGDNQIMP KTGFLIIVLV MIAMEGGHAP EEEIWEELSV MEVYDGREHS AYGEPRKLLT QDLVQEKYLE YRQVPDSDPA RYEFLWGPRA LAETSYVKVL EYVIKVSARV RFFFPSLREA ALREEEEGV
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.