Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Major surface glycoprotein 1
Artikelnummer. 16068740
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16068740 100 μg 100 Mikrogramm
16078740 10 μg 10 Mikrogramm
16018750 50 μg 50 Mikrogramm
16098740 200 μg 200 Mikrogramm
16008750 500 μg 500 Mikrogramm
16088740 1 mg 1 Milligramm
6 options
Artikelnummer. 16068740
Marke: enQuireBio™ QP7412ec100ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Major surface glycoprotein G, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Name Major surface glycoprotein 1
Menge 100 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol G
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung His-SUMO
Sequenz HKVTPTTAII QDATSQIKNT TPTYLTQNPQ LGISPSNPSE ITSQITTILA STTPGVKSTL QSTTVKTKNT TTTQTQPSKP TTKQRQNKPP SKPNNDFHFE VFNFVPCSIC SNNPTCWAIC KRIPNKKPGK KTTTKPTKKP TLKTTKKDPK PQTTKSKEVP TTKPTEEPTI NTTKTNIITT LLTSNTTGNP ELTSQMETFH STSSEGNPSP SQVSTTSEYP SQPSSPPNTP RQ
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.