Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Major surface glycoprotein 1
Spezifikation
Spezifikation
| Name | Major surface glycoprotein 1 |
| Menge | 10 μg |
| Kennzeichnung | Research Use Only |
| Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
| Gensymbol | G |
| Proteinlänge | Full Length |
| Produkttyp | Recombinant Protein |
| Kreuzreaktivität | Human |
| Spezies | E. coli |
| Proteinmarkierung | His-SUMO |
| Mehr anzeigen |