Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Major surface glycoprotein 1
Artikelnummer. 16088740
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. 16088740
Marke: enQuireBio™ QP7412ec1mg
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Major surface glycoprotein G, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Name Major surface glycoprotein 1
Menge 1 mg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol G
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung His-SUMO
Sequenz HKVTPTTAII QDATSQIKNT TPTYLTQNPQ LGISPSNPSE ITSQITTILA STTPGVKSTL QSTTVKTKNT TTTQTQPSKP TTKQRQNKPP SKPNNDFHFE VFNFVPCSIC SNNPTCWAIC KRIPNKKPGK KTTTKPTKKP TLKTTKKDPK PQTTKSKEVP TTKPTEEPTI NTTKTNIITT LLTSNTTGNP ELTSQMETFH STSSEGNPSP SQVSTTSEYP SQPSSPPNTP RQ
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.