Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Malate dehydrogenase, mitochondrial Protein
Artikelnummer. 16062670
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16062670 100 μg 100 Mikrogramm
16072670 10 μg 10 Mikrogramm
16012680 50 μg 50 Mikrogramm
16092670 200 μg 200 Mikrogramm
16002680 500 μg 500 Mikrogramm
16082670 1 mg 1 Milligramm
6 options
Artikelnummer. 16062670
Marke: enQuireBio™ QP6352ec100ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Malate dehydrogenase, mitochondrial, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_001269332.1
Gen-ID (Entrez) 4191
Name Malate dehydrogenase, mitochondrial Protein
Menge 100 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol MDH2
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung His-SUMO
Sequenz AKVAVLGASG GIGQPLSLLL KNSPLVSRLT LYDIAHTPGV AADLSHIETK AAVKGYLGPE QLPDCLKGCD VVVIPAGVPR KPGMTRDDLF NTNATIVATL TAACAQHCPE AMICVIANPV NSTIPITAEV FKKHGVYNPN KIFGVTTLDI VRANTFVAEL KGLDPARVNV PVIGGHAGKT IIPLISQCTP KVDFPQDQLT ALTGRIQEAG TEVVKAKAGA GSATLSMAYA GARFVFSLVD AMNGKEGVVE CSFVKSQETE CTYFSTPLLL GKKGIEKNLG IGKVSSFEEK MISDAIPELK ASIKKGEDFV KTLK
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.