Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Metalloreductase STEAP1 Protein
Artikelnummer. 16086341
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16086341 100 μg 100 Mikrogramm
16096341 10 μg 10 Mikrogramm
16036351 50 μg 50 Mikrogramm
16016351 200 μg 200 Mikrogramm
16026351 500 μg 500 Mikrogramm
16006351 1 mg 1 Milligramm
6 options
Artikelnummer. 16086341
Marke: enQuireBio™ QP8762ec100ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Metalloreductase STEAP1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_036581.1
Gen-ID (Entrez) 26872
Name Metalloreductase STEAP1 Protein
Menge 100 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol STEAP1
Proteinlänge Partial (see sequence information for more details).
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung GST
Sequenz SRKDITNQEE LWKMKPRRNL EEDDYLHKDT GETSMLKRPV LLHLHQTAHA DEFDCPSELQ HTQELFP
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.