Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Metalloreductase STEAP1 Protein
Artikelnummer. 16006351
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. 16006351
Marke: enQuireBio™ QP8762ec1mg
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Metalloreductase STEAP1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_036581.1
Gen-ID (Entrez) 26872
Name Metalloreductase STEAP1 Protein
Menge 1 mg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol STEAP1
Proteinlänge Partial (see sequence information for more details).
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung GST
Sequenz SRKDITNQEE LWKMKPRRNL EEDDYLHKDT GETSMLKRPV LLHLHQTAHA DEFDCPSELQ HTQELFP
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.