Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Metallothionein-1G Protein
Artikelnummer. 16057061
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16057061 100 μg 100 Mikrogramm
16067061 10 μg 10 Mikrogramm
16007071 50 μg 50 Mikrogramm
16087061 200 μg 200 Mikrogramm
16097061 500 μg 500 Mikrogramm
16077061 1 mg 1 Milligramm
6 options
Artikelnummer. 16057061
Marke: enQuireBio™ QP8897ec100ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Metallothionein-1G, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_001288196.1
Gen-ID (Entrez) 4495
Name Metallothionein-1G Protein
Menge 100 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol MT1G
Proteinlänge Partial (see sequence information for more details).
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung GST
Sequenz MDPNCSCAAA GVSCTCASSC KCKECKCTSC KKSCCSCCPV GCAKCAQGCI CKGASEKCS
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.