Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Metallothionein-1G Protein
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | NP_001288196.1 |
| Gen-ID (Entrez) | 4495 |
| Name | Metallothionein-1G Protein |
| Menge | 10 μg |
| Kennzeichnung | Research Use Only |
| Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
| Gensymbol | MT1G |
| Proteinlänge | Partial (see sequence information for more details). |
| Produkttyp | Recombinant Protein |
| Kreuzreaktivität | Human |
| Mehr anzeigen |