Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Meteorin-like Protein
Artikelnummer. p-7154396
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16060401 10 μg 10 Mikrogramm
16000411 50 μg 50 Mikrogramm
16050401 100 μg 100 Mikrogramm
16080401 200 μg 200 Mikrogramm
16090401 500 μg 500 Mikrogramm
16070401 1 mg 1 Milligramm
6 options
Artikelnummer. 16060401
Marke: enQuireBio™ QP7719ye10ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Meteorin-like protein, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_001004431.1
Gen-ID (Entrez) 284207
Name Meteorin-like Protein
Menge 10 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol METRNL
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies Yeast
Proteinmarkierung His
Sequenz QYSSDRCSWK GSGLTHEAHR KEVEQVYLRC AAGAVEWMYP TGALIVNLRP NTFSPARHLT VCIRSFTDSS GANIYLEKTG ELRLLVPDGD GRPGRVQCFG LEQGGLFVEA TPQQDIGRRT TGFQYELVRR HRASDLHELS APCRPCSDTE VLLAVCTSDF AVRGSIQQVT HEPERQDSAI HLRVSRLYRQ KSRVFEPVPE GDGHWQGRVR TLLECGVRPG HGDFLFTGHM HFGEARLGCA PRFKDFQRMY RDAQERGLNP CEVGTD
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.