Learn More
Novus Biologicals™ Recombinant Human Methionine Aminopeptidase 1/METAP1 Protein
Artikelnummer. 18401511 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0,5 mg
100μg
Packungsgröße:
0.50 Milligramm
100 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
18401511 0,5 mg 0.50 Milligramm
18142400 100μg 100 Mikrogramm
2 options
Artikelnummer. 18401511
Marke: Novus Biologicals™ NBP1990170.5mg
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Highly purified. Generating reliable and reproducible results.
A recombinant protein with a N-Terminal His-tag and corresponding to the amino acids 1-386 of Human Methionine Aminopeptidase 1/METAP1 The Recombinant Human Methionine Aminopeptidase 1/METAP1 Protein is derived from E. coli. The Recombinant Human Methionine Aminopeptidase 1/METAP1 Protein has been validated for the following applications: SDS-Page.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 1 mg/mL
Zusammensetzung 20 mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) containing 3 mM DTT, 40% glycerol, 200 mM NaCl, 0.1 mM PMSF
Gen-ID (Entrez) 23173
Menge 0,5 mg
Lagerungsbedingungen Store at 4° short term. Aliquot and store (at -20 C long term. Avoid freeze-thaw cycles.)
Kennzeichnung RUO - research use only
Spezies Human
Rekombinant Recombinant
Reinheits- oder Qualitätsgrad >90%, by SDS-PAGE