missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ Recombinant Human Methionine Aminopeptidase 1/METAP1 Protein

Artikelnummer. p-200045989 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0,5 mg
100μg
Packungsgröße:
0.50 Milligramm
100 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
18401511 0,5 mg 0.50 Milligramm
18142400 100μg 100 Mikrogramm
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18401511

Marke: Novus Biologicals™ NBP1990170.5mg

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Highly purified. Generating reliable and reproducible results.

A recombinant protein with a N-Terminal His-tag and corresponding to the amino acids 1-386 of Human Methionine Aminopeptidase 1/METAP1 The Recombinant Human Methionine Aminopeptidase 1/METAP1 Protein is derived from E. coli. The Recombinant Human Methionine Aminopeptidase 1/METAP1 Protein has been validated for the following applications: SDS-Page.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Konzentration 1 mg/mL
Zusammensetzung 20 mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) containing 3 mM DTT, 40% glycerol, 200 mM NaCl, 0.1 mM PMSF
Gen-ID (Entrez) 23173
Menge 0,5 mg
Lagerungsbedingungen Store at 4° short term. Aliquot and store (at -20 C long term. Avoid freeze-thaw cycles.)
Kennzeichnung RUO - research use only
Spezies Human
Rekombinant Recombinant
Reinheits- oder Qualitätsgrad >90%, by SDS-PAGE
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.