Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Methylenetetrahydrofolate reductase Protein
Artikelnummer. 16062970
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16062970 100 μg 100 Mikrogramm
16072970 10 μg 10 Mikrogramm
16012980 50 μg 50 Mikrogramm
16092970 200 μg 200 Mikrogramm
16002980 500 μg 500 Mikrogramm
16082970 1 mg 1 Milligramm
6 options
Artikelnummer. 16062970
Marke: enQuireBio™ QP6391ec100ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Methylenetetrahydrofolate reductase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_001317287.1
Gen-ID (Entrez) 4524
Name Methylenetetrahydrofolate reductase Protein
Menge 100 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol MTHFR
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung His-SUMO
Sequenz MVNEARGNSS LNPCLEGSAS SGSESSKDSS RCSTPGLDPE RHERLREKMR RRLESGDKWF SLEFFPPRTA EGAVNLISRF DRMAAGGPLY IDVTWHPAGD PGSDKETSSM MIASTAVNYC GLETILHMTC CRQRLEEITG HLHKAKQLGL KNIMALRGDP IGDQWEEEEG GFNYAVDLVK HIRSEFGDYF DICVAGYPKG HPEAGSFEAD LKHLKEKVSA GADFIITQLF FEADTFFRFV KACTDMGITC PIVPGIFPIQ GYHSLRQLVK LSKLEVPQEI KDVIEPIKDN DAAIRNYGIE LAVSLCQELL ASGLVPGLHF YTLNREMATT EVLKRLGMWT EDPRRPLPWA LSAHPKRREE DVRPIFWASR PKSYIYRTQE WDEFPNGRWG NSSSPAFGEL KDYYLFYLKS KSPKEELLKM WGEELTSEES VFEVFVLYLS GEPNRNGHKV TCLPWNDEPL AAETSLLKEE LLRVNRQGIL TINSQPNING KPSSDPIVGW GPSGGYVFQK AYLEFFTSRE TAEALLQVLK KYELRVNYHL VNVKGENITN APELQPNAVT WGIFPGREII QPTVVDPVSF MFWKDEAFAL WIERWGKLYE EESPSRTIIQ YIHDNYFLVN LVDNDFPLDN CLWQVVEDTL ELLNRPTQNA RETEAP
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.