Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Minor capsid protein L2 Protein
Artikelnummer. p-7153998
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16088040 10 μg 10 Mikrogramm
16028050 50 μg 50 Mikrogramm
16078040 100 μg 100 Mikrogramm
16008050 200 μg 200 Mikrogramm
16018050 500 μg 500 Mikrogramm
16098040 1 mg 1 Milligramm
6 options
Artikelnummer. 16088040
Marke: enQuireBio™ QP7293ye10ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Minor capsid protein L2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_040316.1
Gen-ID (Entrez) 1489091
Name Minor capsid protein L2 Protein
Menge 10 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol L2
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies Yeast
Proteinmarkierung His
Sequenz MVSHRAARRK RASVTDLYKT CKQSGTCPPD VVPKVEGTTL ADKILQWSSL GIFLGGLGIG TGSGTGGRTG YIPLGGRSNT VVDVGPTRPP VVIEPVGPTD PSIVTLIEDS SVVTSGAPRP TFTGTSGFDI TSAGTTTPAV LDITPSSTSV SISTTNFTNP AFSDPSIIEV PQTGEVAGNV FVGTPTSGTH GYEEIPLQTF ASSGTGEEPI SSTPLPTVRR VAGPRLYSRA YQQVSVANPE FLTRPSSLIT YDNPAFEPVD TTLTFDPRSD VPDSDFMDII RLHRPALTSR RGTVRFSRLG QRATMFTRSG TQIGARVHFY HDISPIAPSP EYIELQPLVS ATEDNDLFDI YADDMDPAVP VPSRSTTSFA FFKYSPTISS ASSYSNVTVP LTSSWDVPVY TGPDITLPST TSVWPIVSPT APASTQYIGI HGTHYYLWPL YYFIPKKRKR VPYFFADGFV AA
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.