Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MKI67 Protein
Artikelnummer. 16082740
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16082740 100 μg 100 Mikrogramm
16092740 10 μg 10 Mikrogramm
16032750 50 μg 50 Mikrogramm
16012750 200 μg 200 Mikrogramm
16022750 500 μg 500 Mikrogramm
16002750 1 mg 1 Milligramm
6 options
Artikelnummer. 16082740
Marke: enQuireBio™ QP6361ec100ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) MKI67, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_001139438.1
Gen-ID (Entrez) 4288
Name MKI67 Protein
Menge 100 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol MKI67
Proteinlänge Partial (see sequence information for more details).
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung His
Sequenz NEKKPMKTSP EMDIQNPDDG ARKPIPRDKV TENKRCLRSA RQNESSQPKV AEESGGQKSA KVLMQNQKGK GEAGNSDSMC LRSRKTKSQP AASTLESKSV QRVTRSVKRC AENPKKAEDN VCVKKIRTRS HRDSEDI
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.