missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ Recombinant Human MMP-2 Protein

Artikelnummer. 18198430
Click to view available options
Menge:
10 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18198430

Marke: R&D Systems™ 902MP010

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility. Applications: Enzyme Activity

Measured by its ability to cleave the fluorogenic peptide substrate, Mca-PLGL-Dpa-AR-NH2 (Catalog # ES001 ). The specific activity is >1,000 pmol/min/μg, as measured under the described conditions.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zugriffsnummer P08253
Zur Verwendung mit (Anwendung) Enzyme Activity
Zusammensetzung Supplied as a 0.2 μm filtered solution in Tris, CaCl2, NaCl and Brij-35.
Gen-ID (Entrez) 4313
Molekulargewicht M.W. (Observed): 71 kDa, reducing conditions; M.W. (theoretical): 71 kDa
Name MMP-2
Menge 10 μg
Quelle Chinese Hamster Ovary cell line, CHO-derived human MMP-2 protein Ile34-Cys660
Lagerungsbedingungen Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 6 months from date of receipt, -20°C to -70°C as supplied. 3 months, -20°C to -70°C under sterile conditions after opening.
Strukturform Pro form
Endotoxin-Konzentration <1.0 EU / 1 μg of the protein by the LAL method.
Gensymbol MMP2
Konjugat Unconjugated
Rekombinant Recombinant
Reinheits- oder Qualitätsgrad >90%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by silver stain
Protein MMP-2
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt