Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Molybdopterin synthase catalytic subunit Protein
Artikelnummer. 16082830
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16082830 100 μg 100 Mikrogramm
16092830 10 μg 10 Mikrogramm
16032840 50 μg 50 Mikrogramm
16012840 200 μg 200 Mikrogramm
16022840 500 μg 500 Mikrogramm
16002840 1 mg 1 Milligramm
6 options
Artikelnummer. 16082830
Marke: enQuireBio™ QP6373ec100ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Molybdopterin synthase catalytic subunit, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_004522.1
Gen-ID (Entrez) 4338
Name Molybdopterin synthase catalytic subunit Protein
Menge 100 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol MOCS2
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung GST
Sequenz MSSLEISSSC FSLETKLPLS PPLVEDSAFE PSRKDMDEVE EKSKDVINFT AEKLSVDEVS QLVISPLCGA ISLFVGTTRN NFEGKKVISL EYEAYLPMAE NEVRKICSDI RQKWPVKHIA VFHRLGLVPV SEASIIIAVS SAHRAASLEA VSYAIDTLKA KVPIWKKEIY EESSTWKGNK ECFWASNS
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.