Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MORF4 family-associated protein 1-like 1 Protein
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | NP_982287.1 |
| Gen-ID (Entrez) | 114932 |
| Name | MORF4 family-associated protein 1-like 1 Protein |
| Menge | 100 μg |
| Kennzeichnung | Research Use Only |
| Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
| Gensymbol | MRFAP1L1 |
| Proteinlänge | Full Length |
| Produkttyp | Recombinant Protein |
| Kreuzreaktivität | Human |
| Mehr anzeigen |