Learn More
Novus Biologicals™ Recombinant Human, Mouse IL-15 Fc, Mutant Protein [Biotin]
Artikelnummer. 18372345 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Click to view available options
Menge:
1 Fläschchen
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 18372345
Marke: Novus Biologicals™ NBP318179
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Recombinant Protein
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration LYOPH
Zur Verwendung mit (Anwendung) SDS-PAGE
Zusammensetzung Lyophilized from PBS
Gen-ID (Entrez) 3600
Menge 1 Fläschchen
Lagerungsbedingungen Store at 4C short term. Aliquot and Store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Endotoxin-Konzentration <0.06 EU/μg protein (LAL test; Lonza).
Gen-Alias IL-15MGC9721, interleukin 15, interleukin-15
Gensymbol IL15
Forschungskategorie Biologically Active Proteins, Cell Cycle and Replication, Cytokine Research, Immune System Diseases, Immunology, Innate Immunity
Reinheits- oder Qualitätsgrad >98%, by SDS-PAGE
Protein IL-15