Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human/Mouse/Rat BMP-2 Protein
Click to view available options
Menge:
10 μg
50 μg
500 μg
Zusammensetzung:
Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in Glycin, Saccharose, Tween™ 80 und Glutaminsäure.
Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in Glycin, Sucrose, Tween™ 80 und Glutaminsäure mit BSA als Trägerprotein
Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in Glycine, Sucrose, Tween™ 80 und Glutaminsäure.
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Beschreibung
Measured by its ability to induce alkaline phosphatase production by ATDC5 mouse chondrogenic cells. Binnerts, M.E. et al. (2004) Biochem. Biophys. Res. Commun. 315(2):272. The ED50 for this effect is 40-200 ng/mL.
Spezifikation
Spezifikation
| Zusammensetzung | Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in Glycine, Sucrose, Tween™ 80 und Glutaminsäure. |
| Gen-ID (Entrez) | 650 |
| Molekulargewicht | 13 kDa (monomer) |
| Name | BMP-2 |
| Menge | 10 μg |
| Quelle | Chinese Hamster Ovary cell line,CHO-derived BMP-2 protein Gln283-Arg396 |
| Lagerungsbedingungen | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution. |
| Strukturform | Disulfide-linked homodimer |
| Gen-Alias | BDA2, BMP2, BMP-2, BMP-2A, BMP2ABone morphogenetic protein 2A, bone morphogenetic protein 2, SSFSC |
| Konjugat | Unconjugated |
| Mehr anzeigen |