Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human mRNA-decapping enzyme 1A Protein
Artikelnummer. 16023241
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16023241 100 μg 100 Mikrogramm
16033241 10 μg 10 Mikrogramm
16073241 50 μg 50 Mikrogramm
16053241 200 μg 200 Mikrogramm
16063241 500 μg 500 Mikrogramm
16043241 1 mg 1 Milligramm
6 options
Artikelnummer. 16023241
Marke: enQuireBio™ QP8201ec100ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) mRNA-decapping enzyme 1A, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_001277133.1
Gen-ID (Entrez) 55802
Name mRNA-decapping enzyme 1A Protein
Menge 100 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol DCP1A
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung His
Sequenz MEALSRAGQE MSLAALKQHD PYITSIADLT GQVALYTFCP KANQWEKTDI EGTLFVYRRS ASPYHGFTIV NRLNMHNLVE PVNKDLEFQL HEPFLLYRNA SLSIYSIWFY DKNDCHRIAK LMADVVEEET RRSQQAARDK QSPSQANGCS DHRPIDILEM LSRAKDEYER NQMGDSNISS PGLQPSTQLS NLGSTETLEE MPSGSQDKSA PSGHKHLTVE ELFGTSLPKE QPAVVGLDSE EMERLPGDAS QKEPNSFLPF PFEQLGGAPQ SETLGVPSAA HHSVQPEITT PVLITPASIT QSNEKHAPTY TIPLSPVLSP TLPAEAPTAQ VPPSLPRNST MMQAVKTTPR QRSPLLNQPV PELSHASLIA NQSPFRAPLN VTNTAGTSLP SVDLLQKLRL TPQHDQIQTQ PLGKGAMVAS FSPAAGQLAT PESFIEPPSK TAAARVAASA SLSNMVLAPL QSMQQNQDPE VFVQPKVLSS AIQVAGAPLV TATTTAVSSV LLAPSVFQQT VTRSSDLERK ASSPSPLTIG TPESQRKPSI ILSKSQLQDT LIHLIKNDSS FLSTLHEVYL QVLTKNKDNH NL
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.