missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human mRNA-decapping enzyme 1B Protein

Artikelnummer. 16088821
Change view
Click to view available options
Menge:
10 μg
100 μg
50 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
50 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16088821 100 μg 100 Mikrogramm
16098821 10 μg 10 Mikrogramm
16008831 50 μg 50 Mikrogramm
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16088821

Marke: enQuireBio™ QP9835iv100ug

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

A DNA sequence encoding the Homo sapiens(Human) mRNA-decapping enzyme 1B, was expressed in the hosts and tags indicated.

Spezifikation

Zugriffsnummer NP_689853.3
Gen-ID (Entrez) 196513
Name mRNA-decapping enzyme 1B Protein
Menge 100 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol DCP1B
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung His-B2M
Sequenz AAVAAGGLVG KGRDISLAAL QRHDPYINRI VDVASQVALY TFGHRANEWE KTDVEGTLFV YTRSASPKHG FTIMNRLSME NRTEPITKDL DFQLQDPFLL YRNARLSIYG IWFYDKEECQ RIAELMKNLT QYEQLKAHQG TGAGISPVIL NSGEGKEVDI LRMLIKAKDE YTKCKTCSEP KKITSSSAIY DNPNLIKPIP VKPSENQQQR IPQPNQTLDP EPQHLSLTAL FGKQDKATCQ ETVEPPQTLH QQQQQQQQQQ EKLPIRQGVV RSLSYEEPRR HSPPIEKQLC PAIQKLMVRS ADLHPLSELP ENRPCENGST HSAGEFFTGP VQPGSPHNIG TSRGVQNASR TQNLFEKLQS TPGAANKCDP STPAPASSAA LNRSRAPTSV TPVAPGKGLA QPPQAYFNGS LPPQTVGHQA HGREQSTLPR QTLPISGSQT GSSGVISPQE LLKKLQIVQQ EQQLHASNRP ALAAKFPVLA QSSGTGKPLE SWINKTPNTE QQTPLFQVIS PQRIPATAAP SLLMSPMVFA QPTSVPPKER ESGLLPVGGQ EPPAAATSLL LPIQSPEPSV ITSSPLTKLQ LQEALLYLIQ NDDNFLNIIY EAYLFSMTQA AMKKTM
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 85% as determined by SDS-PAGE.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.