Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MSRA Protein
Artikelnummer. 16033171
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16033171 100 μg 100 Mikrogramm
16043171 10 μg 10 Mikrogramm
16083171 50 μg 50 Mikrogramm
16063171 200 μg 200 Mikrogramm
16073171 500 μg 500 Mikrogramm
16053171 1 mg 1 Milligramm
6 options
Artikelnummer. 16033171
Marke: enQuireBio™ QP8191ec100ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) MSRA, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_001129142.1
Gen-ID (Entrez) 4482
Name MSRA Protein
Menge 100 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol MSRA
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung His
Sequenz GNSASNIVSP QEALPGRKEQ TPVAAKHHVN GNRTVEPFPE GTQMAVFGMG CFWGAERKFW VLKGVYSTQV GFAGGYTSNP TYKEVCSEKT GHAEVVRVVY QPEHMSFEEL LKVFWENHDP TQGMRQGNDH GTQYRSAIYP TSAKQMEAAL SSKENYQKVL SEHGFGPITT DIREGQTFYY AEDYHQQYLS KNPNGYCGLG GTGVSCPVGI KK
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.