Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Muscarinic acetylcholine receptor M3 Protein
Artikelnummer. 16077551
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16077551 100 μg 100 Mikrogramm
16087551 10 μg 10 Mikrogramm
16027561 50 μg 50 Mikrogramm
16007561 200 μg 200 Mikrogramm
16017561 500 μg 500 Mikrogramm
16097551 1 mg 1 Milligramm
6 options
Artikelnummer. 16077551
Marke: enQuireBio™ QP9067ye100ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Muscarinic acetylcholine receptor M3, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_000731.1
Gen-ID (Entrez) 1131
Name Muscarinic acetylcholine receptor M3 Protein
Menge 100 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol CHRM3
Proteinlänge Cytoplasmic Domain
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies Yeast
Proteinmarkierung His
Sequenz RIYKETEKRT KELAGLQASG TEAETENFVH PTGSSRSCSS YELQQQSMKR SNRRKYGRCH FWFTTKSWKP SSEQMDQDHS SSDSWNNNDA AASLENSASS DEEDIGSETR AIYSIVLKLP GHSTILNSTK LPSSDNLQVP EEELGMVDLE RKADKLQAQK SVDDGGSFPK SFSKLPIQLE SAVDTAKTSD VNSSVGKSTA TLPLSFKEAT LAKRFALKTR SQITKRKRMS LVKEKKAAQT
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.