Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MX2 Protein
Artikelnummer. 15921469
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
20 μg
5 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
20 Mikrogramm
5 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15921469 5 μg 5 Mikrogramm
15911469 20 μg 20 Mikrogramm
15901469 1 mg 1 Milligramm
3 options
Artikelnummer. 15921469
Marke: enQuireBio™ QP127635ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
A cDNA sequence encoding the MX2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Spezifikation
Name MX2 Protein
Menge 5 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung His
Sequenz MRGSHHHHHH GMASMTGGQQ MGRDLYDDDD KDRWGSIGIH LNAYFLETSK RLANQIPFII QYFMLRENGD SLQKAMMQIL QEKNRYSWLL QEQSETATKR RILKERIYRL TQARHALCQF SSKEIH
Puffer The MX2 solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M Urea and 10% glycerol.
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.