Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Myeloid leukemia factor 1 Protein
Artikelnummer. 16062760
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16062760 100 μg 100 Mikrogramm
16072760 10 μg 10 Mikrogramm
16012770 50 μg 50 Mikrogramm
16092760 200 μg 200 Mikrogramm
16002770 500 μg 500 Mikrogramm
16082760 1 mg 1 Milligramm
6 options
Artikelnummer. 16062760
Marke: enQuireBio™ QP6364ec100ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Myeloid leukemia factor 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_001123628.1
Gen-ID (Entrez) 4291
Name Myeloid leukemia factor 1 Protein
Menge 100 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol MLF1
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung GST
Sequenz MFRMLNSSFE DDPFFSESIL AHRENMRQMI RSFSEPFGRD LLSISDGRGR AHNRRGHNDG EDSLTHTDVS SFQTMDQMVS NMRNYMQKLE RNFGQLSVDP NGHSFCSSSV MTYSKIGDEP PKVFQASTQT RRAPGGIKET RKAMRDSDSG LEKMAIGHHI HDRAHVIKKS KNKKTGDEEV NQEFINMNES DAHAFDEEWQ SEVLKYKPGR HNLGNTRMRS VGHENPGSRE LKRREKPQQS PAIEHGRRSN VLGDKLHIKG SSVKSNKK
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.