Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Myotubularin-related protein 1
Artikelnummer. 16053631
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. 16053631
Marke: enQuireBio™ QP8264ec100ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Myotubularin-related protein 7, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_004677.3
Gen-ID (Entrez) 9108
Name Myotubularin-related protein 1
Menge 100 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol MTMR7
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung His-SUMO
Sequenz MEHIRTPKVE NVRLVDRVSP KKAALGTLYL TATHVIFVEN SPDPRKETWI LHSQISTIEK QATTATGCPL LIRCKNFQII QLIIPQERDC HDVYISLIRL ARPVKYEELY CFSFNPMLDK EEREQGWVLI DLSEEYTRMG LPNHYWQLSD VNRDYRVCDS YPTELYVPKS ATAHIIVGSS KFRSRRRFPV LSYYYKDNHA SICRSSQPLS GFSARCLEDE QMLQAIRKAN PGSDFVYVVD TRPKLNAMAN RAAGKGYENE DNYSNIKFQF IGIENIHVMR NSLQKMLEVC ELKSPSMSDF LWGLENSGWL RHIKAIMDAG IFIAKAVSEE GASVLVHCSD GWDRTAQVCS VASLLLDPHY RTLKGFMVLI EKDWISFGHK FNHRYGNLDG DPKEISPVID QFIECVWQLM EQFPCAFEFN ERFLIHIQHH IYSCQFGNFL CNSQKERREL KIQERTYSLW AHLWKNRADY LNPLFRADHS QTQGTLHLPT TPCNFMYKFW SGMYNRFEKG MQPRQSVTDY LMAVKEETQQ LEEELEALEE RLEKIQKVQL NCTKVKSKQS EPSKHSGFST SDNSIANTPQ DYSGNMKSFP SRSPSQGDED SALILTQDNL KSSDPDLSAN SDQESGVEDL SCRSPSGGEH APSEDSGKDR DSDEAVFLTA
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.