Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human NAD-dependent protein deacetylase sirtuin-6 Protein
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | NP_001180214.1 |
| Gen-ID (Entrez) | 51548 |
| Name | NAD-dependent protein deacetylase sirtuin-6 Protein |
| Menge | 1 mg |
| Kennzeichnung | Research Use Only |
| Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
| Gensymbol | SIRT6 |
| Proteinlänge | Full Length |
| Produkttyp | Recombinant Protein |
| Kreuzreaktivität | Human |
| Mehr anzeigen |